missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(7-Hydroxy-4-methyloctyl) Ester (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono-(4-Methyl-7-Hydroxoctyl) Phthalate |
| CAS | 936021-98-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17H24O5 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Phthalic Acid, Mono-4-methyl-7-hydroxyoctyl Ester, 2-(((7-Hydroxy-4-methyloctyl)oxy)carbonyl)benzoic acid, Mono(4-methyl-7-hydroxyoctyl) phthalate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-(7-hydroxy-4-methyloctyl) ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O5/c1-12(9-10-13(2)18)6-5-11-22-17(21)15-8-4-3-7-14(15)16(19)20/h3-4,7-8,12-13,18H,5-6,9-11H2,1-2H3,(H,19,20) |
| SMIL | CC(O)CCC(C)CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(7-hydroxy-4-methyl-octoxy)carbonylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.37 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?