Få mere at vide
1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(10-Hydroxyundecyl) Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(10-Hydroxyundecyl) Ester |
| CAS | 2171506-78-6 |
| Molekylær formel | C19H28O5 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Monohydroxyundecyl Phthalate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O5/c1-15(20)11-7-5-3-2-4-6-10-14-24-19(23)17-13-9-8-12-16(17)18(21)22/h8-9,12-13,15,20H,2-7,10-11,14H2,1H3,(H,21,22) |
| SMIL | CC(O)CCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(10-hydroxyundecoxycarbonyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.42 |
| Formel vægt | 336.1937 |