Få mere at vide
1,2-Benzanthracen, 99%
Artikelnummer. 10628124 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10628124 250 mg Glasflaske 250mg
10569800 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10628124 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105252500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 56-55-3 | C18H12 | 228,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-55-3
Molekylær formel C18H12
Molekylvægt (g/mol) 228.29
MDL nummer MFCD00003599
InChI nøgle DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benz a anthracene, tetraphene, 1,2-benzanthracene, benzanthrene, benzo a anthracene, benzanthracene, naphthanthracene, 2,3-benzphenanthrene, benzoanthracene
PubChem CID 5954
ChEBI CHEBI:51348
IUPAC navn benzo[a]antracen
SMIL C1=CC=C2C=C3C(C=CC4=CC=CC=C34)=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Benzanthracene
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 158 °C til 161 °C
Farve Beige til Grøn-Gul
Kogepunkt 437,6 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Beilstein 05,718
Merck Index 15,1064
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: vanskeligheder at opløses i kogende alkohol, opløselig i de fleste andre almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 228.29
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2-Benzanthracene
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Hazard Statement
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.