Få mere at vide
1-(2-aminophenyl)pyrrol, 98+%
Artikelnummer. 11337036
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337036 1 g 1g
11347036 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06887.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6025-60-1 | C10H10N2 | 158,204 g/mol
1-(2-Aminophenyl)pyrrol anvendes i syntesen af 4-substituerede pyrrolo[1,2-a]quinoxalinderivater. Det deltager i Pt(IV)-katalyseret hydroamineringsudløst ringslutningsreaktion for at give fusionerede pyrrolo [1,2-a] quinoxaliner. Det bruges også som primære og sekundære mellemprodukter. De fungerer som antileishmaniske midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(2-Aminophenyl)pyrrol anvendes til syntese af 4-substituerede pyrrolo[1,2-a]quinoxalinderivater. Det deltager i Pt(IV)-katalyseret hydroamineringsudløst ringslutningsreaktion for at give fusionerede pyrrolo [1,2-a] quinoxaliner. Det bruges også som primære og sekundære mellemprodukter. De fungerer som antileishmaniske midler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider, chlorformiater. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6025-60-1
Molekylær formel C10H10N2
Molekylvægt (g/mol) 158.204
MDL nummer MFCD00005344
InChI nøgle GDMZHPUPLWQIBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-aminophenyl pyrrole, 2-1h-pyrrol-1-yl aniline, n-2-aminophenyl pyrrole, 2-1h-pyrrol-1-yl phenyl amine, 1-2-aminophenyl-1h-pyrrole, 2-1-pyrrolyl aniline, benzenamine, 2-1h-pyrrol-1-yl, 2-pyrrolylphenylamine, 2-pyrrol-1-yl aniline, acmc-20apd3
PubChem CID 80123
IUPAC navn 2-pyrrol-1-ylanilin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N)N2C=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Aminophenyl)pyrrole
Smeltepunkt 93°C to 94°C
Mængde 1 g
Beilstein 1307631
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 158.2
Procent renhed ≥98%