Få mere at vide
1-(2-Aminophenyl)-2-chloroethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Aminophenyl)-2-chloroethanone |
| CAS | 64605-23-8 |
| Molekylær formel | C8H8ClNO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-(2-Aminophenyl)-2-chloroethan-1-one, 2-Amino-alpha-chloroacetophenone, 2'-Amino-2-chloroacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5,10H2 |
| SMIL | Nc1ccccc1C(=O)CCl |
| IUPAC navn | 1-(2-aminophenyl)-2-chloroethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.61 |
| Formel vægt | 169.0294 |