Få mere at vide
1-(2-aminoethyl)pyrrolidin, TRC
Artikelnummer. 30335068
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30335068 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30335068 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB402203500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
CAS 7154-73-6
Molekylær formel C6H14N2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H14N2/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-7H2
SMIL NCCN1CCCC1
IUPAC navn 2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 114.19
Formel vægt 114.12