Få mere at vide
1-(2-aminoethyl)pyrrolidin, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine |
| Tæthed | 0.904 |
| Kogepunkt | 161 °C |
| Flammepunkt | 47 °C (116 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Brydningsindeks | 1.4687 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2734 |
| Beilstein | 102978 |
| Følsomhed | Luftfølsom; Hygroskopisk |
| Vis mere |