Få mere at vide
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, 99%
Artikelnummer. 11430508
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11430508
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24645.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7154-73-6 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7154-73-6
Molekylær formel C6H14N2
Molekylvægt (g/mol) 114.192
MDL nummer MFCD00003182
InChI nøgle WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-pyrrolidineethanamine, n-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanamine, pyrrolidinoethylamine, pyrrolidinoethanamine, 2-1-pyrrolidinyl ethylamine, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-amine, 2-pyrrolidinoethyl amine, 2-pyrrolidinoethylamine
PubChem CID 1344
IUPAC navn 2-pyrrolidin-1-ylethanamin
SMIL C1CCN(C1)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Tæthed 0.904
Kogepunkt 161°C
Flammepunkt 47°C (116°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.4687
Mængde 25 g
FN nummer UN2734
Beilstein 102978
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Formel vægt 114.19
Procent renhed 99%