Få mere at vide
1-(2-aminoethyl)pyrrolidin-2-on, TRC
Artikelnummer. 30310105
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30310105 1 g
1 options
Artikelnummer. 30310105 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6082601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one
CAS 24935-08-8
Molekylær formel C6H12N2O
Mængde 1 g
Synonym 1-(2-Aminoethyl)-2-pyrrolidinone, 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one, N-(2-Aminoethyl)-2-pyrrolidone, N-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one, N-(beta-Aminoethyl)-2-pyrrolidinone, [2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)ethyl]amine
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O/c7-3-5-8-4-1-2-6(8)9/h1-5,7H2
SMIL NCCN1CCCC1=O
IUPAC navn 1-(2-aminoethyl)pyrrolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 128.17
Formel vægt 128.095