Få mere at vide
1-(2-aminoethyl)pyrrolidin-2-on, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one |
| CAS | 24935-08-8 |
| Molekylær formel | C6H12N2O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-(2-Aminoethyl)-2-pyrrolidinone, 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one, N-(2-Aminoethyl)-2-pyrrolidone, N-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one, N-(beta-Aminoethyl)-2-pyrrolidinone, [2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)ethyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O/c7-3-5-8-4-1-2-6(8)9/h1-5,7H2 |
| SMIL | NCCN1CCCC1=O |
| IUPAC navn | 1-(2-aminoethyl)pyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.17 |
| Formel vægt | 128.095 |