Få mere at vide
1-(2-Aminoethyl)piperidine, 98%
Beskrivelse
1-(2-Aminoethyl)piperidin anvendes til modifikation af vinylbenzylchlorid/divinylbenzengelcopolymerperler og i syntesen af bindingsisomerer trans-bis[1-(2-aminoethyl)piperidin]dinitronikkel og trans-bis[1-(2-aminoethyl)-piperidin]dinitritonickel. Det bruges også som en reaktant til syntese af: analoger af anticancermidler, hæmmer af botulinum neurotoksin serotype A let kæde, P. falciparum malaria og ebola filovirus, cannabinoid CB1 receptor antagonister, små molekyler, der genopretter E-cadherin ekspression og reducerer invasion i kolorektale carcinoma celler, potente og selektive 5-cancer HT6 og selektive 5-cancer stoffer. agenter. 1-(2-Aminoethyl)piperidin på [1+1]-kondensationsreaktion med 3-methoxysalicyladehyd giver tridentat Schiff-baseligand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-(2-Aminoethyl)piperidin anvendes til modifikation af vinylbenzylchlorid/divinylbenzengelcopolymerperler og i syntesen af bindingsisomerer trans-bis[1-(2-aminoethyl)piperidin]dinitronikkel og trans-bis[1-(2-aminoethyl)-piperidin]dinitritonickel. Det bruges også som en reaktant til syntese af: analoger af anticancermidler, hæmmer af botulinum neurotoksin serotype A let kæde, P. falciparum malaria og ebola filovirus, cannabinoid CB1 receptor antagonister, små molekyler, der genopretter E-cadherin ekspression og reducerer invasion i kolorektale carcinoma celler, potente og selektive 5-cancer HT6 og selektive 5-cancer stoffer. agenter. 1-(2-Aminoethyl)piperidin på [1+1]-kondensationsreaktion med 3-methoxysalicyladehyd giver tridentat Schiff-baseligand.
Opløselighed Delvis blandbar i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler, syrechlorider og syreanhydrider. Det er følsomt over for luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Aminoethyl)piperidine |
| Tæthed | 0.903 |
| Kogepunkt | 185°C to 186°C |
| Flammepunkt | 57°C (134°F) |
| Brydningsindeks | 1.474 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2733 |
| Beilstein | 103469 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Opløselighedsinformation | Partly miscible in water. |
| Vis mere |