Få mere at vide
1-(2-Aminoethyl)piperidine, 98%
Artikelnummer. 11448297
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448297 5 g 5g
11458297 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18373.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27578-60-5 | C7H16N2 | 128.219 g/mol
1-(2-Aminoethyl)piperidin anvendes til modifikation af vinylbenzylchlorid/divinylbenzengelcopolymerperler og i syntesen af bindingsisomerer trans-bis[1-(2-aminoethyl)piperidin]dinitronikkel og trans-bis[1-(2-aminoethyl)-piperidin]dinitritonickel. Det bruges også som en reaktant til syntese af: analoger af anticancermidler, hæmmer af botulinum neurotoksin serotype A let kæde, P. falciparum malaria og ebola filovirus, cannabinoid CB1 receptor antagonister, små molekyler, der genopretter E-cadherin ekspression og reducerer invasion i kolorektale carcinoma celler, potente og selektive 5-cancer HT6 og selektive 5-cancer stoffer. agenter. 1-(2-Aminoethyl)piperidin på [1+1]-kondensationsreaktion med 3-methoxysalicyladehyd giver tridentat Schiff-baseligand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(2-Aminoethyl)piperidin anvendes til modifikation af vinylbenzylchlorid/divinylbenzengelcopolymerperler og i syntesen af bindingsisomerer trans-bis[1-(2-aminoethyl)piperidin]dinitronikkel og trans-bis[1-(2-aminoethyl)-piperidin]dinitritonickel. Det bruges også som en reaktant til syntese af: analoger af anticancermidler, hæmmer af botulinum neurotoksin serotype A let kæde, P. falciparum malaria og ebola filovirus, cannabinoid CB1 receptor antagonister, små molekyler, der genopretter E-cadherin ekspression og reducerer invasion i kolorektale carcinoma celler, potente og selektive 5-cancer HT6 og selektive 5-cancer stoffer. agenter. 1-(2-Aminoethyl)piperidin på [1+1]-kondensationsreaktion med 3-methoxysalicyladehyd giver tridentat Schiff-baseligand.
Opløselighed Delvis blandbar i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler, syrechlorider og syreanhydrider. Det er følsomt over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27578-60-5
Molekylær formel C7H16N2
Molekylvægt (g/mol) 128.219
MDL nummer MFCD00006516
InChI nøgle CJNRGSHEMCMUOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-aminoethyl piperidine, 1-2-aminoethyl piperidine, 2-piperidin-1-yl ethanamine, 2-piperidin-1-yl ethan-1-amine, 1-piperidineethanamine, 2-piperidinoethylamine, 2-1-piperidinyl ethanamine, 2-1-piperidinyl ethylamine, n-aminoethylpiperidine, 2-piperidino-1-ethanamine
PubChem CID 33944
IUPAC navn 2-piperidin-1-ylethanamin
SMIL C1CCN(CC1)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Aminoethyl)piperidine
Tæthed 0.903
Kogepunkt 185°C to 186°C
Flammepunkt 57°C (134°F)
Brydningsindeks 1.474
Mængde 5 g
FN nummer UN2733
Beilstein 103469
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Partly miscible in water.
Formel vægt 128.22
Procent renhed 98%