Få mere at vide
1-(2-aminoethyl)piperazin, TRC
Artikelnummer. 30134304
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134304 100 g
30006365 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA609255100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-31-8
Molekylær formel C6 H15 N3
Molekylvægt (g/mol) 129.2034
Synonym 1-Piperazineethanamine, Piperazine, 1-(2-aminoethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(2-Aminoethyl)piperazine, 1-(β-Aminoethyl)piperazine, 1-Piperazineethylamine, 2-(1-Piperazinyl)ethanamine, 2-(1-Piperazinyl)ethylamine, 2-(Piperazin-1-yl)ethaneamine, 2-(Piperazinyl-1-yl)ethanamine, 2-Piperazinylethylamine, 4-(2-Aminoethyl)piperazine, AEP, Ancamine AEP, Epicure 3200, Epikure 3202, N-(β-Aminoethyl)piperazine, N-AEP, NSC 38968
IUPAC navn 2-piperazin-1-ylethanamin
SMIL NCCN1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Aminoethyl)piperazine
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H15N3/c7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-7H2
Formel vægt 129.1266