Få mere at vide
1-(2-Aminoethyl)piperazine, 99%
Artikelnummer. 10259400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10259400 500 g Glasflaske 500g
10249400 100 g Glasflaske 100g
10258753 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10259400 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 400765000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 140-31-8 | C6H15N3 | 129.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-31-8
Molekylær formel C6H15N3
Molekylvægt (g/mol) 129.21
MDL nummer MFCD00005971
InChI nøgle IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-aminoethylpiperazine, n-2-aminoethyl piperazine, 1-2-aminoethyl piperazine, 2-piperazin-1-yl ethanamine, 1-piperazineethanamine, aminoethylpiperazine, 1-piperazineethylamine, 1-aminoethylpiperazine, piperazineethanamine, piperazine, 1-2-aminoethyl
PubChem CID 8795
IUPAC navn 2-piperazin-1-ylethanamin
SMIL NCCN1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Aminoethyl)piperazine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -19.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 218.0°C to 222.0°C
Flammepunkt 88°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4990 to 1.5010
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 0.98
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Viskositet 14 mPa.s (20°C)
Formel vægt 129.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske