Få mere at vide
1-(2-aminoethyl)piperazin, 99%
Artikelnummer. 10258753 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10258753 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10249400 100 g Glasflaske 100g
10259400 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10258753 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 400760025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1873.16 DKK
    1684.65 DKK / 2.5kg
    Spare 188.51 DKK
    10% Slukket
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 140-31-8 | C6H15N3 | 129,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-31-8
Molekylær formel C6H15N3
Molekylvægt (g/mol) 129.21
MDL nummer MFCD00005971
InChI nøgle IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-aminoethylpiperazine, n-2-aminoethyl piperazine, 1-2-aminoethyl piperazine, 2-piperazin-1-yl ethanamine, 1-piperazineethanamine, aminoethylpiperazine, 1-piperazineethylamine, 1-aminoethylpiperazine, piperazineethanamine, piperazine, 1-2-aminoethyl
PubChem CID 8795
IUPAC navn 2-piperazin-1-ylethanamin
SMIL NCCN1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Aminoethyl)piperazine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -19,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 218,0 °C til 222,0 °C
Flammepunkt 88 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4990 til 1,5010
Mængde 2.5 kg
Specifik vægtfylde 0.98
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Viskositet 14 mPa (20 °C)
Formel vægt 129.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske