Få mere at vide
1-(2-aminoethyl)piperazin, 98%
Artikelnummer. 11409432
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409432 250 g 250g
11499422 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11409432 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10154.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 140-31-8 | C6H15N3 | 129,21 g/mol
1-(2-Aminoethyl)piperazin anvendes i en række forskellige reaktioner til undersøgelse af korrosionsinhibering, biologisk aktivitet og metalligand-effekter på katalyse. Det bruges til epoxyhærdning, overfladeaktivering og som asfaltadditiv. Det bruges i smøreolie og brændstoftilsætningsstoffer, mineralske hjælpemidler, polyamidharpikser, urethankemikalier, vådstyrkeharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(2-Aminoethyl)piperazin anvendes i en række forskellige reaktioner til undersøgelse af korrosionsinhibering, biologisk aktivitet og metalligand-effekter på katalyse. Det bruges til epoxyhærdning, overfladeaktivering og som asfaltadditiv. Det bruges i smøreolie og brændstoftilsætningsstoffer, mineralske hjælpemidler, polyamidharpikser, urethankemikalier, vådstyrkeharpikser.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Inkompatibel med luft og oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-31-8
Molekylær formel C6H15N3
Molekylvægt (g/mol) 129.21
MDL nummer MFCD00005971
InChI nøgle IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-aminoethylpiperazine, n-2-aminoethyl piperazine, 1-2-aminoethyl piperazine, 2-piperazin-1-yl ethanamine, 1-piperazineethanamine, aminoethylpiperazine, 1-piperazineethylamine, 1-aminoethylpiperazine, piperazineethanamine, piperazine, 1-2-aminoethyl
PubChem CID 8795
IUPAC navn 2-piperazin-1-ylethanamin
SMIL NCCN1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1- (2-Aminoethyl)piperazine
Smeltepunkt -19°C
Tæthed 0.983
Kogepunkt 222°C
Flammepunkt 93°C (199°F)
Brydningsindeks 1.5
Mængde 250 g
FN nummer UN2815
Beilstein 104363
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 129.21
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Aminoethyl)piperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-Aminoethyl)piperazine