Få mere at vide
1-(2-aminoethyl)-4-methylpiperazin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7034678
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15469057
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52371.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 934-98-5 | C7H17N3 | 143.234 g/mol
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-(2
-Aminoethyl)-4-methylpiperazin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer, syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 934-98-5
Molekylær formel C7H17N3
Molekylvægt (g/mol) 143.234
MDL nummer MFCD03701701
InChI nøgle GOWUDHPKGOIDIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylpiperazin-1-yl ethanamine, 4-methyl-1-piperazineethanamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethylamine, 1-piperazineethanamine, 4-methyl, 2-4-methyl-piperazin-1-yl-ethylamine, 4-methylpiperazine-1-ethylamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethan-1-amine, 1-2-aminoethyl-4-methyl-piperazine, 1-2-aminoethyl-4-methylpiperazine, 1-n-aminoethyl-4-methyl piperazine
PubChem CID 70284
ChEBI CHEBI:84290
IUPAC navn 2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethanamin
SMIL CN1CCN(CC1)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine
Mængde 250 mg
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 143.43
Procent renhed ≥97%