Få mere at vide
1-(2-aminoethyl)-4-methylpiperazin, 97+%
Beskrivelse
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-Aminoethyl)-4-methylpiperazin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer, syrechlorider og syreanhydrider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN2735 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Formel vægt | 143.43 |
| Procent renhed | ≥97% |