Få mere at vide
1-(2-Aminoethyl)-3-(5-bromoquinoxalin-6-yl)thiourea, Mikromol™
Beskrivelse
1-(2-Aminoethyl)-3-(5-bromoquinoxalin-6-yl)thiourea
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Aminoethyl)-3-(5-bromoquinoxalin-6-yl)thiourea |
| CAS | 134892-47-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(2-Aminoethyl)-3-(5-bromoquinoxalin-6-yl)thiourea |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H12 Br N5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Thiourea, N-(2-aminoethyl)-N'-(5-bromo-6-quinoxalinyl)-, 1-(2-Aminoethyl)-3-(5-bromoquinoxalin-6-yl)thiourea |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12BrN5S/c12-9-7(17-11(18)16-4-3-13)1-2-8-10(9)15-6-5-14-8/h1-2,5-6H,3-4,13H2,(H2,16,17,18) |
| SMIL | NCCNC(=S)Nc1ccc2nccnc2c1Br |
| IUPAC navn | 1-(2-aminoethyl)-3-(5-bromoquinoxalin-6-yl)thiourea |
| Vis mere |