Få mere at vide
1-(2-Aminoethyl)-3-(5-bromoquinoxalin-6-yl)thiourea, Mikromol™
Artikelnummer. 30051483
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051483 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051483 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1324.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(2-Aminoethyl)-3-(5-bromoquinoxalin-6-yl)thiourea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Aminoethyl)-3-(5-bromoquinoxalin-6-yl)thiourea
CAS 134892-47-0
Analyt- eller komponentnavne 1-(2-Aminoethyl)-3-(5-bromoquinoxalin-6-yl)thiourea
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H12 Br N5 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Thiourea, N-(2-aminoethyl)-N'-(5-bromo-6-quinoxalinyl)-, 1-(2-Aminoethyl)-3-(5-bromoquinoxalin-6-yl)thiourea
InChI formel InChI=1S/C11H12BrN5S/c12-9-7(17-11(18)16-4-3-13)1-2-8-10(9)15-6-5-14-8/h1-2,5-6H,3-4,13H2,(H2,16,17,18)
SMIL NCCNC(=S)Nc1ccc2nccnc2c1Br
IUPAC navn 1-(2-aminoethyl)-3-(5-bromoquinoxalin-6-yl)thiourea
Molekylvægt (g/mol) 326.2155
Mængde 25 mg
Formel vægt 324.9997 g/mol