missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(±)-1'-(2-Aminoethyl)-3',4'-dihydro-7'-methoxy-spiro[cyclopentane-1,2'(1'H)-naphthalen]-1'-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-1'-(2-Aminoethyl)-3',4'-dihydro-7'-methoxy-spiro[cyclopentane-1,2'(1'H)-naphthalen]-1'-ol |
| CAS | 51491-10-2 |
| Molekylær formel | C17H25NO2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (±)-1'-(2-Aminoethyl)-3',4'-dihydro-7'-methoxy-spiro[cyclopentane-1,2'(1'H)-naphthalen]-1'-ol, 1'-(2-Aminoethyl)-3',4'-dihydro-7'-methoxy-spiro[cyclopentane-1,2'(1'H)-naphthalen]-1'-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO2/c1-20-14-5-4-13-6-9-16(7-2-3-8-16)17(19,10-11-18)15(13)12-14/h4-5,12,19H,2-3,6-11,18H2,1H3 |
| SMIL | OC1(C2=CC(OC)=CC=C2CCC31CCCC3)CCN |
| IUPAC navn | 1'-(2-aminoethyl)-7'-methoxy-3',4'-dihydro-1'H-spiro[cyclopentane-1,2'-naphthalen]-1'-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.39 |
| Formel vægt | 275.19 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?