Få mere at vide
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole Dihydrochloride M |
| CAS | 49575-10-2 |
| Molekylær formel | C6 H10 N4 O2 . 2 Cl H . H2 O |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N4O2.2ClH.H2O/c1-5-8-4-6(10(11)12)9(5)3-2-7;;;/h4H,2-3,7H2,1H3;2*1H;1H2 |
| SMIL | O.Cl.Cl.Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCN |
| IUPAC navn | 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanamine;hydrate;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.11 |
| Formel vægt | 260.0443 |