Få mere at vide
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole dihydrochloride monohydrate, 98%
Artikelnummer. 10798671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10798671 5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10798671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 213030050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 49575-10-2 | 2HCl·H2O | 261.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole dihydrochloride monohydrate
Navn note 98%
CAS 49575-10-2
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 195°C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel 2HCl·H2O
MDL nummer MFCD00066965
Mængde 5 g
Synonym dihydrogen 2-2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl ethanamine hydrate dichloride
Opløselighedsinformation Solubility in water: 600g/L. Other solubilities: methanol:26g/L ethanol:1.8g/L 2-propanol:0.48g/l,dichloromethane: 0.11g/L,acetone: 0.11g/L,n,n-dimethylformamide: 7g/L
InChI nøgle AZYQXHDJVHNBRE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NC=C(N1CCN)[N+](=O)[O-].Cl.Cl
IUPAC navn 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanamine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 261.11
PubChem CID 12222573
Formel vægt 261.11
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole dihydrochloride monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /