missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-'[[2'-'(Aminocarbonyl)'[1,'1'-'biphenyl]'-'4-'yl]'methyl]'-'2-'ethoxy-1H-'benzimidazole-'7-'carbox, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 1-((2'-Carbamoyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-ethoxy-1H-benzo[d]imidazole-7-carboxylate |
| CAS | 147404-76-0 |
| Molekylær formel | C25 H23 N3 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-[[2'-(Aminocarbonyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid Methyl Ester, Azilsartan impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C25H23N3O4/c1-3-32-25-27-21-10-6-9-20(24(30)31-2)22(21)28(25)15-16-11-13-17(14-12-16)18-7-4-5-8-19(18)23(26)29/h4-14H,3,15H2,1-2H3,(H2,26,29) |
| SMIL | CCOc1nc2cccc(C(=O)OC)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)N |
| IUPAC navn | methyl 3-[[4-(2-carbamoylphenyl)phenyl]methyl]-2-ethoxy-benzimidazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 429.47 |
| Formel vægt | 429.1689 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?