Få mere at vide
1-(2-Amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, Mikromol™
Artikelnummer. 30050102
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050102 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050102 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0919.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(2-Amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-trifluoroacetylaniline
CAS 154598-53-5
Analyt- eller komponentnavne 4-Chloro-2-trifluoroacetylaniline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H5 Cl F3 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(2-Amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
InChI formel InChI=1S/C8H5ClF3NO/c9-4-1-2-6(13)5(3-4)7(14)8(10,11)12/h1-3H,13H2
SMIL Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn 1-(2-amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
Molekylvægt (g/mol) 223.58
Mængde 25 mg
Formel vægt 223.0012 g/mol