Få mere at vide
1-(2-Amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, Mikromol™
Beskrivelse
1-(2-Amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-trifluoroacetylaniline |
| CAS | 154598-53-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Chloro-2-trifluoroacetylaniline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H5 Cl F3 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(2-Amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClF3NO/c9-4-1-2-6(13)5(3-4)7(14)8(10,11)12/h1-3H,13H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1-(2-amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone |
| Vis mere |