Få mere at vide
1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl] cyclohexanol Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30134600
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134600 10 g
30135992 25 g
17962485 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134600 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61196810G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130198-05-9
Molekylær formel C15 H23 N O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 285.81
Synonym 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-cyclohexanol Hydrochloride, Cyclohexanol, 1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Cyclohexanol, 1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride, (±)-, 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexano Hydrochloride l, 1-[2-Amino-1-(p-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, N,N-Didesmethylvenlafaxine Hydrochloride
IUPAC navn 1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol; hydrochlorid
SMIL Cl.COc1ccc(cc1)C(CN)C2(O)CCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
Analyt- eller komponentnavne 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-18-13-7-5-12(6-8-13)14(11-16)15(17)9-3-2-4-10-15;/h5-8,14,17H,2-4,9-11,16H2,1H3;1H
Løsningstype Fedt
Industry Type Farmaceutisk
Mængde 10 g
Formel vægt 285.1496