Få mere at vide
1,2,8-Trimethyl-phenanthrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,8-Trimethyl-phenanthrene |
| CAS | 20291-75-2 |
| Molekylær formel | C17 H16 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 1,2,8-Trimethylphenanthrene, NSC 405727 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16/c1-11-7-8-17-15(13(11)3)10-9-14-12(2)5-4-6-16(14)17/h4-10H,1-3H3 |
| SMIL | Cc1ccc2c(ccc3c(C)cccc23)c1C |
| IUPAC navn | 1,2,8-trimethylphenanthrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.309 |
| Formel vægt | 220.125 |