Få mere at vide
1,2,7,8-diepoxyoctan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11386986
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11386986 50 g 50g
11376986 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11386986 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L06768.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Add to basket
CAS: 2426-07-5 | Molekylformel: C8H14O2 | Molekylvægt: 142,20 g/mol
1,2,7,8-Diepoxyoktan bruges som et organisk kemisk syntese-mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
1,2,7,8-Diepoxyoktan bruges som et organisk kemisk syntese-mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand (delvist blandbart), acetone og heptan.
Bemærk
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2426-07-5
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.20
MDL nummer MFCD00005155
InChI nøgle LFKLPJRVSHJZPL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2,7,8-diepoxyoctane, 1,2:7,8-diepoxyoctane, 1,7-octadiene diepoxide, oxirane, 2,2'-1,4-butanediyl bis, 1,2-epoxy-7,8-epoxyoctane, 2,2'-1,4-butanediyl bisoxirane, 1,4-di oxiran-2-yl butane, octane, 1,2:7,8-diepoxy, 2-4-oxiran-2-yl butyl oxirane, ccris 963
PubChem CID 17048
ChEBI CHEBI:23705
IUPAC navn 2-[4-(oxiran-2-yl)butyl]oxiran
SMIL C1C(O1)CCCCC2CO2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,2,7,8-Diepoxyoctane
Tæthed 0.997
Kogepunkt 238 °C til 240 °C
Flammepunkt 97 °C (206 °F)
Brydningsindeks 1.445
Mængde 50 g
FN nummer UN2922
Beilstein 104873
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (delvist blandbart), acetone og heptan.
Formel vægt 142.2
Procent renhed 97%