Få mere at vide
1,2,7,8-Diepoxyoctane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376986
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376986 10 g 10g
11386986 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06768.09
Request Bulk or Custom Format
1,2,7,8-Diepoxyoctan anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2,7,8-Diepoxyoctan anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i vand (delvis blandbar
), acetone og heptan.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2426-07-5
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.20
MDL nummer MFCD00005155
InChI nøgle LFKLPJRVSHJZPL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2,7,8-diepoxyoctane, 1,2:7,8-diepoxyoctane, 1,7-octadiene diepoxide, oxirane, 2,2'-1,4-butanediyl bis, 1,2-epoxy-7,8-epoxyoctane, 2,2'-1,4-butanediyl bisoxirane, 1,4-di oxiran-2-yl butane, octane, 1,2:7,8-diepoxy, 2-4-oxiran-2-yl butyl oxirane, ccris 963
PubChem CID 17048
ChEBI CHEBI:23705
IUPAC navn 2-[4-(oxiran-2-yl)butyl]oxiran
SMIL C1C(O1)CCCCC2CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,7,8-Diepoxyoctane
Tæthed 0.997
Kogepunkt 238°C to 240°C
Flammepunkt 97°C (206°F)
Brydningsindeks 1.445
Mængde 10 g
FN nummer UN2922
Beilstein 104873
Opløselighedsinformation Soluble in water (partly miscible),acetone and heptane.
Formel vægt 142.2
Procent renhed 97%