Få mere at vide
1,2,6-Trimethyl-phenanthrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,6-Trimethylphenanthrene |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16/c1-11-4-6-14-7-9-15-13(3)12(2)5-8-16(15)17(14)10-11/h4-10H,1-3H3 |
| Formel vægt | 220.1252 |