Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 2, 6-Hexanetriol |
| Navn note | 97% |
| CAS min % | 97.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 25,0 °C til 32,0 °C |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 1.1090g/mL |
| pH | 4,0 til 7,0 (30% sol ved 20 °C) |
| Kogepunkt | 178,0 °C (6,7 mmHg) |
| Flammepunkt | 198 °C |
| Vis mere |