Få mere at vide
1,2,6-hexantriol, 97+%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10265140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10265140 100 g Glasflaske 100g
10447150 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10265140 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139831000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-69-4 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-69-4
Molekylær formel C6H14O3
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00002976
InChI nøgle ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2,6-hexanetriol, 1,2,6-trihydroxyhexane, hexanetriol-1,2,6, 1,6-hexanetriol, hexanetriol-1,6, hexane-1,6-triol, 1,6-trihydroxyhexane, acmc-1bsub, dsstox_cid_21224
PubChem CID 7823
IUPAC navn hexan-1,2,6-triol
SMIL OCCCCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2, 6-Hexanetriol
Navn note 97%
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 25.0°C to 32.0°C
Farve Gul
Tæthed 1.1090g/mL
pH 4.0 to 7.0 (30% soln. at 20°C)
Kogepunkt 178.0°C (6.7 mmHg)
Flammepunkt 198°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO(CH2)4CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1.4750 to 1.4770
Mængde 100 g
Beilstein 01,IV,2784
Specifik vægtfylde 1.109
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with acetone and alcohol, immiscible with benzene, toluene, heptane and, diethyl ether, practically insoluble in ether, low solubility in non-polar solvents
Formel vægt 134.18
Procent renhed 97+%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Viskøs væske