Få mere at vide
1,2,6-Hexanetriol, 96%
Artikelnummer. 11362336
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362336 100 g 100g
11352336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06032.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 106-69-4 | C6H14O3 | 134,18 g/mol
1,2,6-Hexanetriol anvendes som fugtighedsmiddel (cremer), som opløsningsmiddel (lægemidler) og som tværbinder i plast. Det fungerer som befugtningsmiddel for tobak og speciel hydraulisk væske. Det bruges til fremstilling af alkydharpikser, celluloid, polyurethan og syntetisk gummi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2,6-hexantriol anvendes som fugtighedsmiddel (cremer), som opløsningsmiddel (lægemidler) og som tværbinder i plast. Det bruges som raketdrivmiddel. Det fungerer som befugtningsmiddel for tobak og speciel hydraulisk væske. Det bruges til fremstilling af alkydharpikser, celluloid, polyurethan og syntetisk gummi.
Opløselighed
Blandbar i vand og acetone. Opløseligt i methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syreklorider, syreanhydrider. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-69-4
Molekylær formel C6H14O3
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00002976
InChI nøgle ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2,6-hexanetriol, 1,2,6-trihydroxyhexane, hexanetriol-1,2,6, 1,6-hexanetriol, hexanetriol-1,6, hexane-1,6-triol, 1,6-trihydroxyhexane, acmc-1bsub, dsstox_cid_21224
PubChem CID 7823
IUPAC navn hexan-1,2,6-triol
SMIL OCCCCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,6-Hexanetriol
Smeltepunkt -20 °C
Tæthed 1.106
Kogepunkt 166 °C til 168 °C (2 mmHg)
Flammepunkt 191 °C (375 °F)
Brydningsindeks 1.476
Mængde 100 g
Beilstein 1304479
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Blandet i vand og acetone. Opløselig i methanol.
Formel vægt 134.18
Procent renhed 96%