Få mere at vide
1-(2,6-Dimethylphenyl)-1,5,6,7-tetrahydro-2H-azepin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,6-Dimethylphenyl)-1,5,6,7-tetrahydro-2H-azepin-2-one |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)15-10-5-3-4-9-13(15)16/h4,6-9H,3,5,10H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 215.131 |
| Procent renhed | >95% |