Få mere at vide
1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 17978884
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17978884 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17978884 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0146.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-(2,6-dimethylphenoxy)propan-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one
CAS 53012-41-2
Analyt- eller komponentnavne 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C11 H14 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Mexiletine Hydrochloride Imp. B (EP), Mexiletine Imp. B (EP), 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one, 2-Propanone, 1-(2,6-dimethylphenoxy)-, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)acetone, Mexiletine Hydrochloride Impurity B, Mexiletine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C11H14O2/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12/h4-6H,7H2,1-3H3
SMIL CC(=O)COc1c(C)cccc1C
IUPAC navn 1-(2,6-dimethylphenoxy) propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 178,0994 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.