Få mere at vide
1-(2,6-Dimethylphenoxy)acetone, TRC
Artikelnummer. 30135562
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135562 10 g
17938424 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135562 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47644010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53012-41-2
Molekylær formel C11 H14 O2
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Synonym 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one, Mexiletine Hydrochloride Imp. B (EP), 2-Propanone, 1-(2,6-dimethylphenoxy)-, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)acetone
IUPAC navn 1-(2,6-dimethylphenoxy) propan-2-one
SMIL CC(=O)COc1c(C)cccc1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one
Renhedsgrad noter GC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H14O2/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12/h4-6H,7H2,1-3H3
Formel vægt 178.0994
Procent renhed >95%