Få mere at vide
1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone Oxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone Oxime |
| CAS | 55304-19-3 |
| Molekylær formel | C11 H15 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Propanone, 1-(2,6-dimethylphenoxy)-, oxime, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone oxime, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one Oxime |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)14-7-10(3)12-13/h4-6,13H,7H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(=NO)COc1c(C)cccc1C |
| IUPAC navn | N-[1-(2,6-dimethylphenoxy)propan-2-ylidene]hydroxylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.24 |
| Formel vægt | 193.1103 |