Få mere at vide
1-(2,6-Difluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic Acid Methyl Ester-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,6-Difluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic Acid Methyl Ester-d2 |
| CAS | 1346597-78-1 |
| Molekylær formel | C11H7D2F2N3O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 1-[(2,6-Difluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic Acid Methyl Ester-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9F2N3O2/c1-18-11(17)10-6-16(15-14-10)5-7-8(12)3-2-4-9(7)13/h2-4,6H,5H2,1H3/i5D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(c1c(F)cccc1F)n2cc(nn2)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 1-[dideuterio-(2,6-difluorophenyl)methyl]triazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.22 |
| Formel vægt | 255.0788 |