Få mere at vide
1-(2,6-dichlorophenyl)thiorea, Mikromol™
Artikelnummer. 30052696
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052696 100 mg
30050476 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052696 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0983.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-(2,6-dichlorophenyl)thiourea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
CAS 6590-91-6
Analyt- eller komponentnavne 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H6 Cl2 N2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
InChI formel InChI=1S/C7H6Cl2N2S/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
SMIL NC(=S)Nc1c(Cl)cccc1Cl
IUPAC navn (2,6-dichlorophenyl) Thiourea
Molekylvægt (g/mol) 221.11
Mængde 100 mg
Formel vægt 219,9629 g/mol