Få mere at vide
1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione, Mikromol™
Beskrivelse
1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione |
| CAS | 24542-74-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H7 Cl2 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C14H7Cl2NO2/c15-9-5-3-6-10(16)12(9)17-11-7-2-1-4-8(11)13(18)14(17)19/h1-7H |
| SMIL | Clc1cccc(Cl)c1N2C(=O)C(=O)c3ccccc23 |
| IUPAC navn | 1-(2,6-dichlorophenyl)indole-2,3-dione |
| Vis mere |