Få mere at vide
1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione, Mikromol™
Artikelnummer. 30052375
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052375 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052375 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0006.17
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione
CAS 24542-74-3
Analyt- eller komponentnavne 1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H7 Cl2 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione
InChI formel InChI=1S/C14H7Cl2NO2/c15-9-5-3-6-10(16)12(9)17-11-7-2-1-4-8(11)13(18)14(17)19/h1-7H
SMIL Clc1cccc(Cl)c1N2C(=O)C(=O)c3ccccc23
IUPAC navn 1-(2,6-dichlorophenyl)indole-2,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 292.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 290.9854 g/mol