Få mere at vide
1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione, LoGiCal
Artikelnummer. 30462846
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462846 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462846 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0006.17
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione
CAS 24542-74-3
Analyt- eller komponentnavne 1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H7 Cl2 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione
InChI formel InChI=1S/C14H7Cl2NO2/c15-9-5-3-6-10(16)12(9)17-11-7-2-1-4-8(11)13(18)14(17)19/h1-7H
Løsningstype Neat
SMIL Clc1cccc(Cl)c1N2C(=O)C(=O)c3ccccc23
IUPAC navn 1-(2,6-dichlorophenyl)indole-2,3-dione
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 292.12
Mængde 10 mg
Formel vægt 290.9854 g/mol