missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, Mikromol™
Beskrivelse
1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| CAS | 15362-40-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H9 Cl2 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, Aceclofenac Imp. I (EP), Diclofenac Sodium Imp. A (EP), Diclofenac Related Compound A (USP), Diclofenac Related Compound A, Aceclofenac Impurity I, Diclofenac Sodium Impurity A, Diclofenac Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl2NO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2 |
| SMIL | Clc1cccc(Cl)c1N2C(=O)Cc3ccccc23 |
| IUPAC navn | 1-(2,6-dichlorophenyl)-3H-indol-2-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?