Få mere at vide
1-(2,6-Dichloro-4-hydroxphenyl)-1,3-dihydroindol-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,6-Dichloro-4-hydroxphenyl)-1,3-dihydroindol-2-one |
| CAS | 73328-71-9 |
| Molekylær formel | C14 H9 Cl2 N O2 |
| Mængde | 2 mg |
| Synonym | Diclofenac Impurity 57 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl2NO2/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(17)19/h1-4,6-7,18H,5H2 |
| SMIL | Oc1cc(Cl)c(N2C(=O)Cc3ccccc23)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 1-(2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl)-3H-indol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.13 |
| Formel vægt | 293.001 |