Få mere at vide
1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one, TRC
Artikelnummer. 30420277
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30420277 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30420277 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29370025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one
CAS 196597-78-1
Molekylær formel C11 H10 O2
Mængde 25 mg
Synonym Ramelteon Impurity 5
InChI formel InChI=1S/C11H10O2/c12-9-3-1-7-2-4-10-8(11(7)9)5-6-13-10/h2,4H,1,3,5-6H2
SMIL O=C1CCc2ccc3OCCc3c12
IUPAC navn 1,2,6,7-tetrahydrocyclopenta[e][1]benzofuran-8-one
Molekylvægt (g/mol) 174.2
Formel vægt 174.0681