Få mere at vide
1,2,5-Trimethyl-1H-pyrrol-3-carboxylsyre, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10531512
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10531512 1 g 1g
10521512 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10531512 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC08601DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175276-50-3
Molekylær formel C8H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 153.18
MDL nummer MFCD00203866
InChI nøgle JTEBLTWGSAXWEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,5-trimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_002499, 3-carboxy-1,2,5-trimethyl-1h-pyrrole, 1,2,5-trimethyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid,1,2,5-trimethyl, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 1,2,5-trimethyl, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1,2,5-trimethyl
PubChem CID 736491
IUPAC navn 1,2,5-trimethylpyrrol-3-carboxylsyre
SMIL CN1C(C)=CC(C(O)=O)=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2, 5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 153.18
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk