missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,5-Pentanetriol, TRC

Artikelnummer. 30426547
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426547 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426547 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP227418500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,5-Pentanetriol
CAS 14697-46-2
Molekylær formel C5H12O3
Mængde 500 mg
Synonym (±)-1,2,5-Pentanetriol, 1,2,5-Trihydroxy Pentane, 1,4,5-Pentanetriol, NSC 44963, Pentan-1,2,5-triol, dl-1,2,5-Pentanetriol
InChI formel InChI=1S/C5H12O3/c6-3-1-2-5(8)4-7/h5-8H,1-4H2
SMIL OCCCC(O)CO
IUPAC navn pentane-1,2,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 120.15
Formel vægt 120.0786
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.