Få mere at vide
1,2,5-Pentanetriol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,5-Pentanetriol |
| CAS | 14697-46-2 |
| Molekylær formel | C5H12O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (±)-1,2,5-Pentanetriol, 1,2,5-Trihydroxy Pentane, 1,4,5-Pentanetriol, NSC 44963, Pentan-1,2,5-triol, dl-1,2,5-Pentanetriol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O3/c6-3-1-2-5(8)4-7/h5-8H,1-4H2 |
| SMIL | OCCCC(O)CO |
| IUPAC navn | pentane-1,2,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.15 |
| Formel vægt | 120.0786 |