Få mere at vide
1,2,5-oxadiazol-3-carboxylsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10787564
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10787564 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10259292 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10787564 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC07901DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 88598-08-7
Molekylær formel C3H2N2O3
Molekylvægt (g/mol) 114.06
MDL nummer MFCD00604386
InChI nøgle JBLHCUQCDKBPGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym furazan-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1,2,5-oxadiazole, 1,2,5-oxadiazole-3-carboxylicacid, acmc-1bkac, 1,2,5-oxadiazole, oxd4, 9ci
PubChem CID 1415524
IUPAC navn 1,2,5-oxadiazol-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=NON=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2, 5-Oxadiazole-3-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 114.06
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,5-Oxadiazole-3-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,5-Oxadiazole-3-carboxylic acid