Få mere at vide
1-(2,5-Dimethylphenyl)piperazine, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11347585
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11347585
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05744.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1013-25-8
Molekylær formel C12H19N2
Molekylvægt (g/mol) 191.30
MDL nummer MFCD00038378
InChI nøgle YRIFWVMRUFKWLM-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-2,5-dimethylphenyl piperazine, 1-2,5-xylyl piperazine, piperazine, 1-2,5-dimethylphenyl, 2,5-dimethylphenyl piperazine, acmc-1bpa9, 2,5-dimethylphenylpiperazine, n-2,5-dimethylphenyl piperazine, 1-2,5-dimethylphenyl-piperazine, 4-2,5-dimethyl-phenyl piperazine, 1-2,5-dimethyl-phenyl-piperazine
PubChem CID 70542
IUPAC navn 1-(2,5-dimethylphenyl)piperazine
SMIL CC1=CC=C(C)C(=C1)N1CC[NH2+]CC1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-(2,5-Dimethylphenyl)piperazine
Smeltepunkt 42°C to 47°C
Kogepunkt 154°C (10 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN3259
Beilstein 611229
Formel vægt 190.28
Procent renhed 96%