Få mere at vide
1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanol |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-7-4-5-8(2)10(6-7)9(3)11/h4-6,9,11H,1-3H3 |
| Formel vægt | 150.1045 |