Få mere at vide
1-(2,5-Dimethoxyphenyl)-2-nitropropene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)-2-nitropropene |
| CAS | 18790-57-3 |
| Molekylær formel | C11H13NO4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,4-Dimethoxy-2-(2-nitro-1-propenyl)-benzene, 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)-2-nitropropene, 2-Nitro-1-(2,5-dimethoxyphenyl)-1-propene, NSC 151247 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO4/c1-8(12(13)14)6-9-7-10(15-2)4-5-11(9)16-3/h4-7H,1-3H3/b8-6+ |
| SMIL | COc1ccc(OC)c(\C=C(/C)\[N+](=O)[O-])c1 |
| IUPAC navn | 1,4-dimethoxy-2-[(E)-2-nitroprop-1-enyl]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.23 |
| Formel vægt | 223.0845 |